Learn More
AB Idesta™ Récipients en acier inox avec couvercle
Avec poignée ronde en finition très polie.
Marque:  AB Idesta™ 5060361
Code produit. 11731806
  • 342.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Récipient à anse acier inox 304 L
• Capacité 1 à 10L
• Finition satinée à surface parfaitement lisse
• Anse de transport escamotable
• Version avec pinces de fermeture couvercle
• Fût + couvercle
• Inclus avec couvercle acier inox bombé.
Spécification
Spécification
Récipients avec couvercle
180 x 280 mm
6 L
Acier inoxydable
Avec couvercle