Learn More
Gilson™ Connecteurs en acier inox
Connecteurs de manchon en métal pour tubulure à petit alésage
153.00€ - 219.00€
Spécification
Type de produit | Connecteur |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Quantité d’emballage | 5 ensemble |
Comprend | Manchon en métal |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10444522
|
Gilson™
F117986 |
0,8 mm |
219.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10434522
|
Gilson™
F117985 |
0,6 mm |
209.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10183092
|
Gilson™
F117987 |
1,1 mm |
153.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier inox
Spécification
Connecteur | |
Acier inoxydable | |
5 ensemble | |
Manchon en métal |