Learn More
Buerkle™ QualiRod conique en acier inoxydable
Foreuse à main conique, forme conique, avec bords tranchants et poignée solide. Idéale pour couper des échantillons pour un contrôle de qualité à partir de substances molles de type pâte (fromage, beurre, argile, savon, cire, etc.)
87.65€ - 142.00€
Spécification
Matériau | Acier inox (AISI 304) |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10690543
|
Buerkle™
5311-0001 |
110 mm |
87.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13597350
|
Buerkle™
5311-0002 |
150 mm |
142.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Une foreuse à main en forme de conique, avec bords tranchants et poignée solide. Idéale pour couper des échantillons pour un contrôle de qualité à partir de substances molles de type pâte (fromage, beurre, argile, savon, cire, etc.).- Acier inoxydable V2A (1,4301)
- Stérilisable
- Conforme à la norme EN/ISO 707
Spécification
Acier inox (AISI 304) | |
Autoclavable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ QualiRod conique en acier inoxydable