Learn More
Sampling Systems™ Bidons coniques en acier inox
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Description
- En acier inox 304
- Conception sans fissure
- Finition polie
- Gradué
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur | 115mm |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
Hauteur (métrique) | 115mm |
Type | Bidon en acier inoxydable |
Graduated | Oui |