Learn More
Miele Professional™ Grand laveur-désinfecteur accessoire
Socle fermé UE 30-60/60-78 pour soulever la machine, 60 cm de profondeur, 60 cm de large
Marque: Miele Professional™ 5818030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Convient à toutes les machines, largeur 60, profondeur 60 cmSpécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
Laveur-désinfecteur, médical | |
30 mm | |
1 de chaque |
Installation sous plan/socle | |
Socle UE 30-60/60-78 | |
60 cm | |
60 mm |