Learn More
Sampling Systems™ Seau en acier inox
Les seaux en acier inoxydable Sampling Systemstrade; sont fabriqués en acier inoxydable 316L de fort calibre pour une durabilité optimale.
Marque:  Sampling Systems™ A586-12
Code produit. 15819701
  • 244.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
ulliEn acier inoxydable 316L/liliIntérieur sans fissure/liliPoignée pivotante/liliBase plate/li/ul