Learn More
RETSCH Tamis de fond en acier inox pour les broyeurs à couteaux SM 200
222.60€ - 267.12€
Spécification
Quantité | 1Each |
---|---|
Type | Tamis de fond |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Broyeur à couteaux SM 200 |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11740755
|
RETSCH
03.647.0312 |
250 μm |
223.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10231485
|
RETSCH
03.647.0313 |
500 μm |
224.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10241485
|
RETSCH
03.647.0314 |
0,75mm |
222.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10744576
|
RETSCH
03.647.0316 |
1,5mm |
222.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10705536
|
RETSCH
03.647.0315 |
1 mm |
223.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10641059
|
RETSCH
03.647.0318 |
2 mm |
256.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700765
|
RETSCH
03.647.0320 |
4 mm |
251.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11720765
|
RETSCH
03.647.0322 |
8 mm |
267.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11710765
|
RETSCH
03.647.0321 |
6 mm |
223.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
1Each | |
Tamis de fond | |
Acier inoxydable | |
Broyeur à couteaux SM 200 |