Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inoxydable, pour SN110plus, 15 mm
Bacs de récupération inférieurs non perforés fabriqués en acier inoxydable.
Marque:  Memmert™ SN110plusB04359
Code produit. 17558455
  • 200.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoires
  • Peut affecter la répartition de la température
  • Fabriqué en acier inoxydable
  • Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
Spécification
Stérilisateur SN110plus
Bac de récupération inférieur
Bord : 15 mm