Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inoxydable, pour SF55plus, 15 mm
Bacs de récupération inférieurs non perforés fabriqués en acier inoxydable.
Marque: Memmert™ SF55plusB04358
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- Peut affecter la répartition de la température
- Fabriqué en acier inoxydable
- Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
Stérilisateur SF55plus | |
Bac de récupération inférieur | |
Bord : 15 mm | |
Acier inoxydable |