Learn More
Sampling Systems™ Bouteille en acier inox
Stockez les liquides et les poudres en toute sécurité grâce à cette gamme de récipients en acier inox de haute qualité. Le flacon en acier inox Sampling Systems™ est idéal pour le stockage et le transport de poudres et de liquides.
Marque: Sampling Systems™ A836-1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Récipients polyvalents
- Structure robuste
- Intérieur sans fissure
- Couvercle standard (type tri-virole BS 4825-3)
- Toutes les soudures sont meulées et polies
- Complet avec couvercle, joint en silicone (conforme aux normes de la FDA) et bande à pince
- Corps et couvercle en acier inox 316L
Spécification
Acier inoxydable (316L) | |
Tri ferrule | |
178 mm |
1 000 ml | |
102 mm |