Learn More
Bochem™ Forceps à pointe tranchante, ronde et courbée
Forceps incurvés à pointe fine. Les forceps à bouts tranchants, ronds et courbés Bochem™ sont en acier inoxydable.
9.05€ - 13.15€
Spécification
Type de pointe | Courbés, pointe ronde |
---|---|
Nb par paquet | 1/boîte |
Matériau | Acier inox 18/10 |
Type de produit | Forceps |
Type | Forceps |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10213941
|
Bochem™
1022R |
145 mm |
9.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10515611
|
Bochem™
1024R |
200 mm |
13.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10654101
|
Bochem™
1023R |
160 mm |
9.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabrication en acier inox.
- Durable et résistant.
- À pointe incurvée fine.
Spécification
Courbés, pointe ronde | |
Acier inox 18/10 | |
Forceps |
1/boîte | |
Forceps |