Learn More
Arex Professional Equipment™ Paillasse en acier inox
Marque:  Arex Professional Equipment™ CTR618S
Encompass
Code produit. 11874310
  • 1565.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Paillasse en acier inox 18/10
• Hygiène parfaite
• Nettoyage facile
• Anti-corrosion
• Revêtement entièrement en acier inox AISi 304 Cr Ni 18/10 sans angle vif
• Hygiène maximale grâce au plan de travail parfaitement lisse. Surface inférieure avec revêtement insonorisant
• Hauteur de travail: 85cm
• Charge maximale: 150kg répartis
• Piètement à section carrée 4 x 4cm assurant une stabilité maximale avec 4 pieds de mise à niveau réglables
• Roulettes en option
• Les blocs tiroirs en option sont uniquement compatibles avec les tables de profondeur 70cm
• Paillasse standard avec étagère basse
Spécification
Spécification
1800 x 600 x 850 mm