Learn More
Nickel Electro™ Béchers en acier inox avec couvercle et poignée
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Description
Béchers en acier inox, avec couvercles et poignées
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 150 mm |
Capacité (métrique) | 3 000 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
Hauteur (métrique) | 180 mm |
Comprend | Couvercle, poignée |
Type | Bécher |