Learn More
Cole-Parmer™ Bécher en acier inoxydable
Click to view available options
Capacité (métrique):
1200 ml
2000 ml
3100 ml
4500 ml
5800 ml
7 600 ml
Description
Utilisez ces béchers pour une variété d’applications.Les béchers en acier inox Cole-Parmer™ sont parfaits pour l’agitation générale ou la mesure de solutions.Les béchers sont dotés de couvercles encastrés pour un stockage facile.
- Capacités de mélange durables et économiques
- En acier inox 304 de calibre moyen
- Non corrosif
- Faciles à nettoyer
- Couvercle vendu séparément
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 180 mm |
Capacité (métrique) | 3100 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
Hauteur (métrique) | 165 mm |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 426,7°C |
Type | Bécher |
Stérilité | Stérile |