Learn More
Cole-Parmer™ Bécher en acier inoxydable
Click to view available options
Capacité (métrique):
1200 ml
2000 ml
3100 ml
4500 ml
5800 ml
7 600 ml
Description
Utilisez ces béchers pour une variété d’applications.Les béchers en acier inox Cole-Parmer™ sont parfaits pour l’agitation générale ou la mesure de solutions.Les béchers sont dotés de couvercles encastrés pour un stockage facile.
Bécher inox AISI 304
• Couvercle en option
• Bécher
• Couvercle en option
• Bécher
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 220 mm |
Capacité (métrique) | 5800 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
Hauteur (métrique) | 200 mm |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 426.7°C |
Type | Beaker |
Stérilité | Sterile |