Learn More
Grant Instruments™ Couvercle de bain en acier inoxydable
Permet de réduire l’évaporation/la perte de chaleur et d’éviter la contamination des échantillons. Le couvercle de bain en acier inoxydable Grant Instruments™ pour les bains-marie à agitation Grant est disponible en version plate ou à pignon avec charnière amovible.
Marque: Grant Instruments™ STL5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Helps to reduce evaporation/heat loss and avoid sample contamination. Grant Instruments™ Stainless Steel Bath Cover for Grant Stirred Water Baths is available flat or gabled with removable hinge.
- En acier inox
- Manche en plastique
- Disponible en version plate (STL 5), ou à pignon avec charnière amovible (STL 12, STL 38)
- Pour une utilisation avec bains-marie à agitation et circulateurs chauffants Grant
- Empêche la chaleur de s’échapper
- Empêche toute contamination d’échantillon
Spécification
Réservoir ST5 | |
Acier inoxydable |