Learn More
Grant Instruments™ Couvercle de bain en acier inoxydable
Permet de réduire l’évaporation/la perte de chaleur et d’éviter la contamination des échantillons. Le couvercle de bain en acier inoxydable Grant Instruments™ pour les bains-marie à agitation Grant est disponible en version plate ou à pignon avec charnière amovible.
Marque:  Grant Instruments™ STL38
Code produit. 12777779
  • 692.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Helps to reduce evaporation/heat loss and avoid sample contamination. Grant Instruments™ Stainless Steel Bath Cover for Grant Stirred Water Baths is available flat or gabled with removable hinge.
  • En acier inox
  • Manche en plastique
  • Disponible en version plate (STL 5), ou à pignon avec charnière amovible (STL 12, STL 38)
  • Pour une utilisation avec bains-marie à agitation et circulateurs chauffants Grant
  • Empêche la chaleur de s’échapper
  • Empêche toute contamination d’échantillon
Spécification
Spécification
Réservoir ST38