Learn More
Buerkle™ Panier en acier inox à utiliser avec le PowderProof Buerkle™
Le panier en acier inoxydable Buerkle™ est une pièce de rechange pour l’échantillonneur PowderProof™ Buerkle™.
Marque: Buerkle™ 5302-2050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour flacons d’échantillons PowderProof™
Spécification
Panier pour flacons à échantillons | |
Anneau de support | |
84 mm |
Acier inox V2A | |
Échantillonneur PowderProof, flacons de 500 ml |