Learn More
Miele Professional™ Socle fermé UC 30-90/70-78
Socle fermé UC 30-90/70-78 pour soulever la machine, 70 cm de profondeur, 90 cm de largeur
Marque: Miele Professional™ 5818100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient à toutes les machines, largeur 90, profondeur 70 cm
- Peut être vissé sur l’appareil
Spécification
inox | |
Base | |
300 mm | |
900 mm |