Learn More
Masterflex™ Connecteur en T pour raccord cannelé en acier inoxydable
Associez ces raccords simples et économiques à notre tubulure flexible pour vos applications à basse pression (généralement moins de 30 psi).
Marque: Masterflex™ 31208-31
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Aucun outil nécessaire pour l'assemblage
- Sélectionnez parmi une large gamme de matériaux pour une meilleure compatibilité
- Les raccords en T à embout cannelé sont parfaits pour les tubulures flexibles
Spécification
Connecteur en T pour raccord cannelé | |
Acier inoxydable | |
1/16 po | |
11/32 po |
Raccord cannelé | |
5/8 po | |
1/16 po |