Learn More
AMS Arts Manufacturing Supply™ Écope en acier inox
Marque: AMS Arts Manufacturing Supply™ 451
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bailer• Tube avec clapet à bille libre: la remontée du bailer provoque le bouchage de l'ouverture
• Bille et fond amovible tout PTFE
• Bailer acier inox
Spécification
Écope | |
Acier inoxydable | |
1400 ml |