Learn More
Julabo™ En acier inox, 1-Adaptateur
Marque:  Julabo™ 8891009
Code produit. 11910288
  • 134.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Convient au circulateur Cryo-Compact CF30, CF31, CF40, CF41
1 adaptateur
Acier inoxydable
M16 x 1 mâle à BSP 3/4 po femelle