Learn More
Sampling Systems™ Louche en acier inox de 600 mm de long
Conçue pour être facile à utiliser et adapté à une gamme de liquides. La louche de 600 mm de long en acier inoxydable Sampling Systems™ est idéale pour obtenir un échantillon de surface à partir d’un large éventail d’environnements.
103.00€ - 136.00€
Spécification
Type de produit | Louche |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Longueur (métrique) | 600 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15829321
|
Sampling Systems™
5005A-100 |
100 mL | 39 mm |
127.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15839321
|
Sampling Systems™
5005A-250 |
250 ml | 65 mm |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15849321
|
Sampling Systems™
5005A-500 |
500 mL | 90 mm |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriquée en acier inoxydable 316 l
- Entièrement soudé
- Finition satinée
- Simplicité d’utilisation
- Pour l’échantillonnage de liquides
Spécification
Louche | |
Acier inoxydable (316L) | |
600 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Louche en acier inox de 600 mm de long