Learn More
Sampling Systems™ Récipients en acier inox
Grâce à une finition sans fissures de qualité supérieure, ces récipients sont parfaits pour les applications les plus exigeantes. Les récipients en acier inox Sampling Systems™ sont parfaits pour une utilisation avec des poudres et des liquides.
Marque:  Sampling Systems™ A416-10
Code produit. 15869651
  • 402.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Récipients polyvalents
  • Structure robuste
  • Intérieur sans fissure
  • Couvercle standard (type tri-virole BS 4825-3)
  • Toutes les soudures sont meulées et polies
  • Complet avec couvercle, joint en silicone (conforme aux normes de la FDA) et bande à pince
  • Corps et couvercle en acier inox 316L
Spécification
Spécification
Oui
10 L
98 mm
360 mm
Acier inoxydable (316L)
Acier inoxydable
215 mm
Couvercle, pince et joint