Learn More
Sampling Systems™ Récipients en acier inox
Grâce à une finition sans fissures de qualité supérieure, ces récipients sont parfaits pour les applications les plus exigeantes. Les récipients en acier inox Sampling Systems™ sont parfaits pour une utilisation avec des poudres et des liquides.
Marque: Sampling Systems™ A416-8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Récipients polyvalents
- Structure robuste
- Intérieur sans fissure
- Couvercle standard (type tri-virole BS 4825-3)
- Toutes les soudures sont meulées et polies
- Complet avec couvercle, joint en silicone (conforme aux normes de la FDA) et bande à pince
- Corps et couvercle en acier inox 316L
Spécification
Oui | |
8 L | |
98 mm | |
283 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
Acier inox | |
212 mm | |
Couvercle, pince et joint |