Learn More
Marienfeld Superior™ Cuves et supports à coloration en verre sodocalcique et accesoires
Marienfeld Superior™ Cuves et supports a coloration sont fabriqué de verre sodocalcique à paroi épaisse
Marque: Marienfeld Superior™ 4200005
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Fabriqués en verre sodocalcique pressé à paroi forte
- Diverses cuves et boîtes
- Pour des lames porte-objets d'environ 76x26 mm
Specifications
Verre sodocalcique | |
Marienfeld Cuve no. 4200004 | |
10 | |
105 mm | |
70 mm |
Support à coloration | |
Veuillez commander séparément (Marienfeld n ° 6611000) | |
10 | |
85 mm |