Learn More
Wheaton™ Cuve de coloration
La chambre est conçue avec un couvercle très haut pour accueillir cinq lames de 25 x 75 mm et 25 x 100 mm ou 10 lames dos à
Marque:  Wheaton™ 276840
Code produit. 12828735
  • 396.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 18-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La chambre est conçue avec un couvercle très haut pour accueillir cinq lames de 25 x 75 mm et 25 x 100 mm ou 10 lames dos à dos. En verre sodocalcique. Dimensions intérieures approximatives (L x l x d), 26 x 26 x 90 mm. Non autoclavable ou adaptée aux micro-ondes et non destinée à être utilisée à des températures inférieures à 15°C ou supérieures à 80°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plat
Cuve de coloration
26 mm
90 mm
Verre
Couvercle
26 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Wheaton™ Cuve de coloration > Matériau : Verre sodocalcique