Learn More
Buerkle™ Bécher gradué empilable avec poignée ouverte
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
2000 mL
Description
Bécher gradué avec graduation imprimée en bleu. Les béchers peuvent être empilés pour économiser de l’espace pendant le stockage.
- Poignée ouverte avec une forme conique
- PP
- Transparent
- Autoclavables
- Incassables.
- Bonne résistance chimique
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) supérieur | 148 mm |
Capacité (métrique) | 2000 mL |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Convient aux produits alimentaires |
Hauteur (métrique) | 212 mm |
Comprend | Poignée, bec verseur intégré |
Incréments | 20 mL |
Quantité | À l’unité |
Type | Bécher |