Learn More
IKA™ Tubes ST-50-S-M-Gamma
Marque: IKA™ 0003701500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tube usage unique pour Ultra-Turrax tube• Volume 20 ou 50mL
• Bouchon plein ou à membrane
• Pas de contamination croisée, ni d'émission d'aérosol
• Version stérile
• Tube agitateur
• Pour mélange, agitation, extraction, mise en suspension d'échantillons de sol, essai de dissolution de médicaments
• Tube usage unique
Spécification
Tube ST-50-M | |
Mélange, agitation, extractions, préparation de suspensions d’échantillons de sol, analyse de solubilité pour les médicaments | |
10/paquet |
15 à 50 ml | |
Outil de dispersion ST-50 |