Learn More
IKA™ Tube ST-20
Peut être utilisé pour mélanger, agiter, extraire, préparer des suspensions d’échantillons de sol et tester la solubilité des médicaments.
Marque: IKA™ 0003703000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Contient : tube, dispositif d’agitation et couvercleSpécification
Tube ST-20 | |
Mélange, agitation, extractions, préparation de suspensions d’échantillons de sol, analyse de solubilité pour les médicaments | |
1 de chaque |
2 à 15 ml | |
Entraînement de tube ULTRA-TURRAX™ |