Learn More
SSPE (20X), Thermo Scientific™
sur devis - 58.10€
Spécification
Concentration 20X
Forme physique Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15453829
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61214.K2
1 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15463829
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61214.K3
2 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15473829
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61214.K7
4 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
20X
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SSPE (20X), Thermo Scientific™