Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon SSC (20 X)
Convient à la préparation d’acides nucléiques pour l’hybridation, de tampons dhybridation pour les transferts Northern et Southern, de tampons de lavage pour les transferts Northern et Southern. Le tampon de citrate de saline-sodium (SSC) est utilisé comme tampon dhybridation dans les protocoles d’immunotransfert et de microarray d’ADN.
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J60839.K7
110.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15433549
  • 133.67€ / 4L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
SSC buffer is suitable for preparing nucleic acids for hybridization, hybridization buffer for northern and southern blots, washing buffer for northern and southern blots. Saline-Sodium Citrate Buffer (SSC) is used as a hybridization buffer in immunoblotting and DNA Microarray protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Température ambiante
Liquide
4L