Learn More
SRP9 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1H7G10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SRP9 |
---|---|
Clone | 1H7G10 |
Concentration | 0.93 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16877605
|
Proteintech
66068-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16867605
|
Proteintech
66068-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Signal-recognition-particle assembly has a crucial role in targeting secretory proteins to the rough endoplasmic reticulum membrane. SRP9 together with SRP14 and the Alu portion of the SRP RNA, constitutes the elongation arrest domain of SRP. The complex of SRP9 and SRP14 is required for SRP RNA binding.Spécification
SRP9 | |
0.93 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ALURBP, SRP9 | |
SRP9 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
1H7G10 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
P49458, P49962 | |
27058, 6726, 690345 | |
SRP9 Fusion Protein Ag17153 | |
Primary | |
-20°C | |
SRP9 |