Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée carrées, bleues
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les nacelles de pesée carrées Fisherbrand™, bleues, sont des nacelles en polystyrène flexibles avec des surfaces lisses.
43.84€ - 159.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Forme du fond | Plat |
Couleur | Bleu |
Jetable | Jetable |
Matériau | Polystyrène |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15738187
|
Fisherbrand™
HS1421BF |
85 x 85 x 24 mm | N/A | ||||||
15728187
|
Fisherbrand™
HS1421AF |
46 x 46 x 8 mm |
55.90€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15748187
|
Fisherbrand™
HS1421CF |
140 x 140 x 22 mm |
159.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriquées et conditionnées dans une salle blanche.
- Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l’échantillon.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
- Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement.
- Les bords arrondis simplifient le transfert.
- 3 dimensions.
- 500/boîte
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire.
- Jetables
Spécification
Non autoclavable | |
Bleu | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
500 Pk. | |
14°F to 158°F |
Plat | |
Jetable | |
Carré | |
Nacelle de pesée | |
-10°C to +70°C |