Learn More
Squalène, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le squalène est un précurseur des stéroïdes et des ergostérols
• Il peut être utilisé dans la préparation des lipides, des stéroïdes et des vitamines liposolubles
Applications
• Le squalène est utilisé comme adjuvant immunologique dans les vaccins
• Il joue un rôle vital dans la préparation du cholestérol, des hormones stéroïdes et de la vitamine D
• Il peut également servir de lubrifiant pour les films de surfactants d’acides gras adsorbés sur des surfaces d’oxyde de fer
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Squalene |
Acidité | 1mg KOH/g max. |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 0.855g/mL |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | {(CH3)2C{=CHCH2CH2C(CH3)}2=CHCH2-}2 |
Indice de réfraction | 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589nm) |
Quantité | 500 mL |