Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Pince à ressort
Fixez les flacons Erlenmeyer sur le plateau universel
Marque:  Edmund Bühler GmbH™ 0009 644
Code produit. 10797631
  • 21.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En acier inox
  • Pour la fixation des flacons Erlenmeyer sur le plateau universel
  • Les tailles sont liées aux flacons Erlenmeyer, mais elles sont également adaptées aux flacons à fond rond, béchers, etc.
Spécification
Spécification
50 ml
Pince à ressort