Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Pince à ressort
Fixez les flacons Erlenmeyer sur le plateau universel
Marque: Edmund Bühler GmbH™ 0009 649
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stainless steel construction
- For fastening Erlenmeyer flasks on the universal tray
- The sizes are related to Erlenmeyer flasks, but are also suitable for round-bottom flasks, beakers, etc
Spécification
2000 mL | |
Spring Clamp | |
Stainless Steel |