Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Pince à ressort
Fixez les flacons Erlenmeyer sur le plateau universel
Marque: Edmund Bühler GmbH™ 0009 643
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inox
- Pour la fixation des flacons Erlenmeyer sur le plateau universel
- Les tailles sont liées aux flacons Erlenmeyer, mais elles sont également adaptées aux flacons à fond rond, béchers, etc.
Spécification
25 ml | |
Pince à ressort | |
Acier inoxydable |