Learn More
SPOP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | SPOP |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16836484
|
Proteintech
16750-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16826484
|
Proteintech
16750-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Component of a cullin-RING-based BCR (BTB-CUL3-RBX1) E3 ubiquitin-protein ligase complex that mediates the ubiquitination of target proteins, leading most often to their proteasomal degradation.Spécification
SPOP | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O43791, Q6ZWS8 | |
20747, 287643, 8405 | |
SPOP Fusion Protein Ag10215 | |
Primary | |
-20°C | |
SPOP |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HIB homolog 1, Roadkill homolog 1, speckle type POZ protein, SPOP, TEF2 | |
Spop | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |