Learn More
Buerkle™ Spatule-cuillère, acier inox
La spatule-cuillère en acier inox peut être utilisée dans de nombreuses applications. La cuillère polyvalente double face se compose d’une cuillère d’un côté et d’une spatule de l’autre. La cuillère polyvalente est idéale pour une utilisation en chimie, dans l’industrie pharmaceutique, dans les cosmétiques et l’agroalimentaire.
5.75€ - 18.15€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Quantité | 1 |
Description | Cuillère Poly |
Couleur | Argent |
Certifications/Conformité | Certificat de matériel |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16359551
|
Buerkle™
5386-0022 |
180 mm |
5.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16369551
|
Buerkle™
5386-0025 |
300 mm |
18.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fonction double face, cuillère d’un côté et spatule de l’autre
- Acier inox (1.4301), fabriquée à partir d’une seule pièce
- Finition polie ultra-brillante
- Aucun contour, fissures ou creux, ce qui évite le dépôt de résidus de produit ou les agents nettoyants et exclut la possibilité de contamination croisée ou de présence d’impuretés
- Pour l’échantillonnage et le traitement d’une variété de milieux tels que les poudres, les granulés, les pâtes et les liquides
- Idéale pour une utilisation en chimie, dans l’industrie pharmaceutique, dans les cosmétiques et l’agroalimentaire
Spécification
Autoclavable | |
Cuillère Poly | |
Certificat de matériel | |
Denrées alimentaires | |
Acier inoxydable (1,4301) | |
Acier inoxydable (4301) |
1 | |
Argent | |
Cuiller poly | |
Argent | |
Acier inoxydable (1,4301) |