Learn More
Trajan™ Seringue à aiguille fixe CTC PAL
Le corps en verre borosilicaté et les aiguilles en acier inox offrent force et inertie. Le support permet une évaluation rapide et précise du volume.
83.70€ - 382.00€
Spécification
Type de produit | Seringue à aiguille fixe |
---|---|
Volume (métrique) | 10 μl |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Calibre d’aiguille | Type de pointe d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Calibre d’aiguille | Type de pointe d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12957506
|
Trajan™
002983 |
0,72 mm | 22 G | Orifice latéral |
83.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12694915
|
Trajan™
002971 |
0,63 mm | 23 G | Cône |
382.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
-
Spécification
Seringue à aiguille fixe | |
10 μl |