Learn More
Carbolite™ Four tubulaire fendu
7010.00€ - 8240.00€
Spécification
Durée d’analyse | 45 min. |
---|---|
Type | Split Tube Furnace |
Stabilité de la température | 1200°C |
Tension | 220 V |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12113360
|
Carbolite™
VST120200-230SN+&02-3216P1 |
350mm | 1000 w | N/A | |||||
12173360
|
Carbolite™
VST120600-230SN+&02-301 |
700mm | 3000 w | N/A | |||||
Spécification
45 min. | |
Split Tube Furnace | |
1200°C | |
220 V |