Learn More
Buerkle™ Vis en spirale pour échantillonneur PowerProof™
La vis en spirale Buerkle™ pour échantillonneur PowderProof™ est une pièce de rechange à utiliser avec l’échantillonneur Buerkle™ PowderProof™.
Marque: Buerkle™ 5302-0311
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pièce de rechange pour échantillonneur Buerkle™ PowderProof™
Spécification
Vis à spirale | |
Acier inoxydable (V4A) | |
PowderProof pour granulés de 2 à 4 mm de diamètre. | |
30 cm |