Learn More
Buerkle™ Vis en spirale pour échantillonneur PowerProof™
La vis en spirale Buerkle™ pour échantillonneur PowderProof™ est une pièce de rechange à utiliser avec l’échantillonneur Buerkle™ PowderProof™.
Marque: Buerkle™ 5302-1212
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pièce de rechange pour échantillonneur Buerkle™ PowderProof™
Spécification
Vis à spirale | |
Acier inoxydable (V4A) | |
PowderProof pour poudres jusqu’à 2 mm de diamètre. | |
120 cm |