Learn More
Justrite™ Étagère en acier SpillSlope™ pour armoire de sécurité sous paillasse 22 gallons
Augmente l’efficacité et l’espace des armoires existantes. L’étagère en acier Justrite™ SpillSlope™ pour l’armoire de sécurité sous paillasse 22 gallons ajoute du stockage supplémentaire aux armoires.
Marque:  Justrite™ 29939
Code produit. 11999557
  • 140.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les étagères en acier galvanisé SpillSlope™ brevetées dirigent les déversements vers l’arrière et le bas d’un bac étanche. Elles sont réglables sur des centres de 3 po (76 mm) pour un stockage polyvalent
  • S’adaptent aux armoires sous paillasse de 22 gal
Spécification
Spécification
18 in
Acier
31,56 po