Learn More
Étalon d’analyse des échantillons de pointe I pour CLP, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
391.00€ - 685.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | ICP Spike Sample 1 |
---|---|
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Components in 5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF: Al •200μg/mL Sb •50μg/mL As •200μg/mL Ba •200μg/mL Be •5μg/mL Cd •5μg/mL Cr •20μg/mL Co •50μg/mL Cu •25μg/mL Fe •100μg/mL Pb •50μg/mL Mn •50μg/mL Ni •50μg/mL Se •200μg/mL Ag •5μg/mL Tl •200μg/mL V •50μg/mL Zn •50μg/mL |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11465968
|
SPEX Certiprep
SPIKE-1 |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
391.00€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11475968
|
SPEX Certiprep
SPIKE-1-500 |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
685.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Al | 200μg/ml |
As | 200μg/ml |
Ba | 200μg/ml |
Se | 200μg/ml |
Tl | 200μg/ml |
Fe | 100μg/ml |
Co | 50μg/ml |
Mn | 50μg/ml |
Ni | 50μg/ml |
Pb | 50μg/ml |
Sb | 50μg/ml |
V | 50μg/ml |
Zn | 50μg/ml |
Cu | 25μg/ml |
Cr | 20μg/ml |
Ag | 5μg/ml |
Plus | 5μg/ml |
Cd | 5 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
ICP Spike Sample 1 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Components in 5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF: Al •200μg/mL Sb •50μg/mL As •200μg/mL Ba •200μg/mL Be •5μg/mL Cd •5μg/mL Cr •20μg/mL Co •50μg/mL Cu •25μg/mL Fe •100μg/mL Pb •50μg/mL Mn •50μg/mL Ni •50μg/mL Se •200μg/mL Ag •5μg/mL Tl •200μg/mL V •50μg/mL Zn •50μg/mL |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
5% HNO3/tr Tart. Acid/tr HF |
Sécurité et traitement
Entraine une irritation cutanée et une irritation oculaire grave
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire