Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité ESP Spider
Click to view available options
Revêtement des verres : Revêtement anti-buée et anti-rayures
Description
- Verres ESP.
- Revêtement anti-rayures.
- Revêtement anti-buée.
- Les verres et la monture résistent à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
- Les verres et la monture protègent contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
- Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc. (protection maximale pour les lunettes).
- Revêtement pour réduire l’éblouissement et les effets nocifs de la lumière bleue.
- B-ESP filtre à 57 % de lumière bleue, transmet à 64 % de lumière visible, à 99,99 % d’UVA / UVB.
- Certificat de la norme européenne CE disponible.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE European standards certificate available. |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Teinte de la lentille | ESP |
Type de produit | Lunettes de sécurité Spider SLAPSI |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Lens Material | PC |