Learn More
SPI1 Mouse anti-Human, Clone: 2H3D3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène SPI1
Clone 2H3D3
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16828665
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
66618-2-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16818665
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
66618-2-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This gene encodes an ETS-domain transcription factor that activates gene expression during myeloid and B-lymphoid cell development. The nuclear protein binds to a purine-rich sequence known as the PU-box found near the promoters of target genes, and regulates their expression in coordination with other transcription factors and cofactors. The protein can also regulate alternative splicing of target genes. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spécification
Spécification
SPI1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
31 kDa transforming protein, OF, PU.1, SFPI1, SPI 1, SPI A, SPI1, Transcription factor PU.1
SPI1
IgG1
Protein G
Antibody
2H3D3
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P17947
6688
Peptide
Primary
-20°C
SPI1