Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sphingosine-1-phosphate
166.00€ - 710.00€
Identifiants chimiques
CAS | 26993-30-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H38NO5P |
Synonyme | D-erythro-Sphingosine 1-phosphate; S1P |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15447829
|
Thermo Scientific Chemicals
J66459.M^ |
1 mg |
166.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15437829
|
Thermo Scientific Chemicals
J66459.#0 |
5 mg |
710.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
26993-30-6 | |
C18H38NO5P | |
D-erythro-Sphingosine 1-phosphate; S1P |
Spécification
Blanc à blanc cassé | |
26993-30-6 | |
379.47 | |
Light Sensitive | |
Poudre | |
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O | |
379.48 |
-30°C à -10°C | |
C18H38NO5P | |
D-erythro-Sphingosine 1-phosphate; S1P | |
Sphingosine-1-phosphate | |
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N | |
{[(2S,3R,4E)-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-en-1-yl]oxy}phosphonic acid |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Conserver à -20 °C ; conserver sous azote