Learn More
SPEX™ SamplePrep Séparateur de flacons Freezer/Mill™ grande capacité pour kit de flacons de broyage 6751
À utiliser avec le Broyeur cryogénique Freezer/Mill grande capacité SPEX SamplePrep™
Marque: SPEX™ SamplePrep 6807
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Constitue un flacon complet plus trois parties centrales de rechange
- Capacité de l’échantillon : 0,5 à 4,0 ml
- Comprend un impacteur en acier inoxydable, deux bouchons d’extrémité
Spécification
Adaptateur multi-flacons | |
Idéal pour les applications à haut débit | |
Congélateur / Broyeur de grande capacité Spex™ SamplePrep™ | |
Kit de micro-flacons |